missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ansell Microgard™ 1500 Red Coveralls with Hood
Shop alle Ansell produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 50
Beskrivelse
- Overall med 3-delt hætte
- Elastiske håndled, talje og ankler
- 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
- Filtrer 100 % af partiklerne> 3 mikron
- Luft- og vanddampgennemtrængelige for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Silikonefri til sprøjtemaling
- Optimeret kropspasning for brugerens komfort og sikkerhed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overtræksdragter til generelle formål |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | SMS Polypropylen |
| Farve | Rød |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion