Få mere at vide
Ansell Microgard™ 1500 Red Coveralls with Hood
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 50
Beskrivelse
- Overall med 3-delt hætte
- Elastiske håndled, talje og ankler
- 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
- Filtrer 100 % af partiklerne> 3 mikron
- Luft- og vanddampgennemtrængelige for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Silikonefri til sprøjtemaling
- Optimeret kropspasning for brugerens komfort og sikkerhed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overtræksdragter til generelle formål |
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | SMS Polypropylen |
| Farve | Rød |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |