Få mere at vide
Ansell Microgard™ 1500 Plus hvid heldragt med hætte
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 40
Beskrivelse
- Coverall med 3-delt hætte, syede sømme, elastisk hætte, talje, håndled og ankler
- 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
- Antistatisk behandlet SMS stof
- Åndbar for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Silikonefri, hvilket er afgørende ved sprøjtemaling
- Optimeret kropspasning for brugerens komfort og sikkerhed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overtræksdragter til generelle formål |
| Størrelse | 2X-stor |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Antistatisk SMS |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |