Få mere at vide
Ansell Microgard™ 1500 Plus hvid heldragt med hætte
Artikelnummer. 15526494 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15526494 X-Large Pakke med 40
15506494 Medium Pakke med 40
15596484 Lille Pakke med 40
15516494 Større Pakke med 40
15536494 2X-stor Pakke med 30
15546494 3X-Large Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15526494 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH15S0011105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2189.30 DKK
    1384.36 DKK / Pakke med 40
    Spare 804.94 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Giver en god barriere mod partikler som asbest, murstensstøv og cementstøv. Ansell Microgard™ 1500 Plus hvid overtræksdragt med hættefilter 99,9% af partikler> 3μ .
  • Coverall med 3-delt hætte, syede sømme, elastisk hætte, talje, håndled og ankler
  • 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
  • Antistatisk behandlet SMS stof
  • Åndbar for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Silikonefri, hvilket er afgørende ved sprøjtemaling
  • Optimeret kropspasning for brugerens komfort og sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Generelle overalls
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale Antistatisk SMS
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3-panel, Elastik
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5
Model- WH15-S-00-111
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte