Få mere at vide
Ansell Microgard™ 1500 Plus hvid heldragt med hætte
Artikelnummer. 15506494 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 40
Artikelnummer. 15506494
Brand: Ansell WH15S0011103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en god barriere mod partikler som asbest, murstensstøv og cementstøv. Ansell Microgard™ 1500 Plus hvid overtræksdragt med hættefilter 99,9% af partikler> 3μ .
  • Coverall med 3-delt hætte, syede sømme, elastisk hætte, talje, håndled og ankler
  • 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
  • Antistatisk behandlet SMS stof
  • Åndbar for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Silikonefri, hvilket er afgørende ved sprøjtemaling
  • Optimeret kropspasning for brugerens komfort og sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overtræksdragter til generelle formål
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Antistatisk SMS
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3-panel, Elastik
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Chemicals
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5
Model- WH15-S-00-111
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte