Beskrivelse
- Specialiseret beskyttelse: Beregnet til at blive båret over varmebeskyttende tøj, AlphaTec™ 1500 PLUS FR Stitched - Model 111 kemikaliedragt har en SMMS nonwoven materialebarriere, der beskytter mod partikler, ikke-brændbar væskespray og stænk
- Øget åndbarhed: Dens SMMS nonwoven stof er også gennemtrængeligt for luft og vanddamp, hvilket reducerer risikoen for varmestress og forbedrer bærekomforten
- Sikre antistatiske egenskaber: Dette beskyttende ydre tøj med hætte er også i overensstemmelse med EN 1149-5 antistatiske standarder
- Forbedret pasform og funktioner: Dens optimerede pasform sikrer vedvarende komfort, og den inkluderer en to-vejs frontflap med DST stormlynlås, samt fingerstropper og en elastisk hætte, talje, håndled og ankler
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flammehæmmende overalls |
| Størrelse | 5X-stor |
| Køn | Unisex |
| Materiale | FR Antistatisk SMS Stof |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Talje stil | Elastik bagpå |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik, Fingerløkker |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |