Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 1500 PLUS FR - Model 111
Artikelnummer. 18020130 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 40
Artikelnummer. 18020130
Brand: Ansell™ WR17S0011108
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MICROGARD™ 1500 Plus FR overtræksdragter med hætte er lavet af en meget åndbar antistatisk SMS stof som udnytter den seneste udvikling inden for mikrofiberteknologi for at sikre god filtreringseffektivitet.
    • Specialiseret beskyttelse: Beregnet til at blive båret over varmebeskyttende tøj, AlphaTec 1500 PLUS FR Stitched - Model 111 kemikaliedragt har en SMMS nonwoven materialebarriere, der beskytter mod partikler, ikke-brændbar væskespray og stænk
    • Øget åndbarhed: Dens SMMS nonwoven stof er også gennemtrængeligt for luft og vanddamp, hvilket reducerer risikoen for varmestress og forbedrer bærekomforten
    • Sikre antistatiske egenskaber: Dette beskyttende ydre tøj med hætte er også i overensstemmelse med EN 1149-5 antistatiske standarder
    • Forbedret pasform og funktioner: Dens optimerede pasform sikrer vedvarende komfort, og den inkluderer en to-vejs frontflap med DST stormlynlås, samt fingerstropper og en elastisk hætte, talje, håndled og ankler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Brandsikker overtræksdragt
Størrelse 4X-stor
Køn Unisex
Materiale Antistatisk SMS
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Talje stil Elastik bagpå
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik, Fingerløkker
Hals stil Hætte
Hætte type 3-panel, Elastik
Lukketype 2-vejs lynlås foran med stormklap
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse CE KATEGORI III (Type 5, Type 6, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5)
Modstand Kemikalier, Antistatisk, Flamme
Krave type 3-delt elastisk hætte
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598∣∣DA ISO 13982-1:2004 + A1:2010∣EN 13034:2005 + A1:2009∣EN 1073-2:2002∣EN 1149-5:2008∣Beperkte vlamverspreiding DA ISO 14116: 2015-1 Indeks 1
Latex fri Ja
Til brug med (applikation) Kemikaliehåndtering, Forurenede miljøer, Påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, Overførsel af væsker og faste stoffer, Åbning og aftapning af pumpeventiler eller ledninger, Lastning og losning af procesudstyr, Råvareprøvesamling, Koncentrationsblanding og palletering