Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 1500 PLUS FR - Model 111
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 40
Beskrivelse
- Kategori III Coverall med 3-delt hætte
- Syede sømme (rød farve)
- Elastiske håndled, fingerløkker, talje og ankler.
- 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap.
- Flammehæmmende og antistatisk
- Nonwoven SMMS polypropylen
- Luft- og vanddampgennemtrængelige (“ åndbar” ) for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Antistatisk i henhold til EN1149-5
- Optimeret kropspasning sikrer fuld bevægelsesfrihed, når det bæres over varme- og flammebeskyttende tøj (DA ISO 14116 Indeks 2 eller højere).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Brandsikker overtræksdragt |
| Størrelse | 2X-stor |
| Køn | Unisex |
| Materiale | SMS, polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Begrænset brug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik, Fingerløkker |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |