Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 1500 PLUS FR - Model 111
Artikelnummer. 15546574
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 40
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15546574 Medium Pakke med 40
15566574 X-Large Pakke med 40
15556574 Større Pakke med 40
15576574 2X-stor Pakke med 30
15586574 3X-Large Pakke med 30
17131035 Lille -
18020130 4X-stor -
30058132 4X-stor -
18050130 5X-stor -
30058133 5X-stor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15546574 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. WR17S0011103
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MICROGARD™ 1500 Plus FR overtræksdragter med hætte er lavet af en meget åndbar antistatisk SMS stof som udnytter den seneste udvikling inden for mikrofiberteknologi for at sikre god filtreringseffektivitet.
  • Kategori III Coverall med 3-delt hætte
  • Syede sømme (rød farve)
  • Elastiske håndled, fingerløkker, talje og ankler.
  • 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap.
  • Flammehæmmende og antistatisk
  • Nonwoven SMMS polypropylen
  • Luft- og vanddampgennemtrængelige (“ åndbar” ) for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Antistatisk i henhold til EN1149-5
  • Optimeret kropspasning sikrer fuld bevægelsesfrihed, når det bæres over varme- og flammebeskyttende tøj (DA ISO 14116 Indeks 2 eller højere).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flammehæmmende overalls
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale SMS, polypropylen
Farve Hvid
Engangs Begrænset brug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik, Fingerløkker
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype 2-vejs lynlås foran med stormklap
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier, Antistatisk, Flamme, Partikel
Certificeringer/compliance Type 5 EN ISO 13982-1, Type 6 EN13034, EN1073-2, EN1149-5, EN ISO 14116
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte, fingerløkker