Få mere at vide
Ansell Microgard™ 1500 Plus blå heldragt med hætte
Artikelnummer. 15506424 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15506424 Medium Pakke med 40
15596414 Lille Pakke med 40
15516424 Større Pakke med 40
15526424 X-Large Pakke med 30
15536424 2X-stor Pakke med 30
15546424 3X-Large Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15506424 Leverandør Ansell Leverandørnr. BL15S0011103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en god barriere mod partikler som asbest, murstensstøv og cementstøv. Ansell Microgard™ 1500 Plus Blue Coveralls med hættefilter 99,9% af partikler> 3μ .
  • Coverall med 3-delt hætte, syede sømme, elastisk hætte, talje, håndled og ankler
  • 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
  • Antistatisk behandlet SMS stof
  • Åndbar for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Silikonefri, hvilket er afgørende ved sprøjtemaling
  • Optimeret kropspasning for brugerens komfort og sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overtræksdragter til generelle formål
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Antistatisk SMS
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3-panel, Elastik
Lukketype Lynlås foran
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Chemicals
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5
Oversigt Hætte, genlukkelig stormklap
Model- BL15-S-00-111
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte, genlukkelig stormklap