Få mere at vide
Agilent BioTek MultiFlo FX/EL406 dispenserkassetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12531547 Shop alle Agilent BioTek produkter
Diameter (metrisk):
0,019 cm
0,02 cm
0,035 cm
Type:
Kassette med lav lydstyrke
Kassette med stor volumen
Lavt volumen erstatningsslangesæt
Low Volume 1536 Well Cassette
Medium Volume Kassette
Mellemvolumen erstatningsslangesæt
Stort volumen erstatningsslangesæt
Materiale:
Rustfrit stål
Støbt polypropylen
Kapacitet (metrisk):
1 til 50μ L
10 til 3000μ L
5 til 2500μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12531547
Brand: Agilent BioTek 7170015
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dispenser Kassetter til brug med MultiFlo FX Dispenser og EL406 Dispenser til vaskemaskine.
  • Lydstyrkeområde 1μ L til 10 ml
  • Kan rumme 6- til 1536-brønds mikroplader, PCR-bakker, dyb-brønds mikroplader, mikrorør og andre rørkonfigurationer op til 4 tommer i højden
  • Dispenser 1536 brønde på 18 sek.
  • Kassetter kan autoklaveres uden omkalibrering
  • Dispenser op til otte reagenser på én gang
  • Tilpasset dispenseringsmønster tillader spaltede kolonner eller rækker
  • Indbygget priming trug
  • Nem vedligeholdelse af individuelt udskiftelige spidser og valg af erstatningskassetter eller slanger
  • Kompatibel med Bio-Stack mikropladestabler 11-120-601 for øget gennemløb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 til 50μ L
Diameter (engelsk) 0,0075 tommer.
Diameter (metrisk) 0,019 cm
Til brug med (applikation) Til væskehåndtering
Inkrementer 1 μL
Materiale Rustfrit stål
Type Kassette med lav lydstyrke
Til brug med (udstyr) EL406 Mikroplade skive, Multiflo dobbelt sprøjtedispensermodul, Agilent BioTek MultiFlo FX Multimode Dispenser