Få mere at vide
Agilent BioTek MultiFlo FX/EL406 dispenserkassetter
Shop alle Agilent BioTek produkter
Diameter (metrisk):
0,019 cm
0,02 cm
0,035 cm
Type:
Kassette med lav lydstyrke
Kassette med stor volumen
Lavt volumen erstatningsslangesæt
Low Volume 1536 Well Cassette
Medium Volume Kassette
Mellemvolumen erstatningsslangesæt
Stort volumen erstatningsslangesæt
Materiale:
Rustfrit stål
Støbt polypropylen
Kapacitet (metrisk):
1 til 50μ L
10 til 3000μ L
5 til 2500μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lydstyrkeområde 1μ L til 10 ml
- Kan rumme 6- til 1536-brønds mikroplader, PCR-bakker, dyb-brønds mikroplader, mikrorør og andre rørkonfigurationer op til 4 tommer i højden
- Dispenser 1536 brønde på 18 sek.
- Kassetter kan autoklaveres uden omkalibrering
- Dispenser op til otte reagenser på én gang
- Tilpasset dispenseringsmønster tillader spaltede kolonner eller rækker
- Indbygget priming trug
- Nem vedligeholdelse af individuelt udskiftelige spidser og valg af erstatningskassetter eller slanger
- Kompatibel med Bio-Stack mikropladestabler 11-120-601 for øget gennemløb
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 til 3000μ L |
| Diameter (engelsk) | 0,014 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 0,035 cm |
| Til brug med (applikation) | Til væskehåndtering |
| Inkrementer | 10 μL |
| Materiale | Støbt polypropylen |
| Type | Stort volumen erstatningsslangesæt |
| Til brug med (udstyr) | EL406 Mikroplade skive, Multiflo dobbelt sprøjtedispensermodul, Agilent BioTek MultiFlo FX Multimode Dispenser |