Få mere at vide
Agilent BioTek MultiFlo FX/EL406 dispenserkassetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10676615 Shop alle Agilent BioTek produkter
Diameter (metrisk):
0,019 cm
0,02 cm
0,035 cm
Type:
Kassette med lav lydstyrke
Kassette med stor volumen
Lavt volumen erstatningsslangesæt
Low Volume 1536 Well Cassette
Medium Volume Kassette
Mellemvolumen erstatningsslangesæt
Stort volumen erstatningsslangesæt
Materiale:
Rustfrit stål
Støbt polypropylen
Kapacitet (metrisk):
1 til 50μ L
10 til 3000μ L
5 til 2500μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10676615
Brand: Agilent BioTek 7170013
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dispenser Kassetter til brug med MultiFlo FX Dispenser og EL406 Dispenser til vaskemaskine.
  • Lydstyrkeområde 1μ L til 10 ml
  • Kan rumme 6- til 1536-brønds mikroplader, PCR-bakker, dyb-brønds mikroplader, mikrorør og andre rørkonfigurationer op til 4 tommer i højden
  • Dispenser 1536 brønde på 18 sek.
  • Kassetter kan autoklaveres uden omkalibrering
  • Dispenser op til otte reagenser på én gang
  • Tilpasset dispenseringsmønster tillader spaltede kolonner eller rækker
  • Indbygget priming trug
  • Nem vedligeholdelse af individuelt udskiftelige spidser og valg af erstatningskassetter eller slanger
  • Kompatibel med Bio-Stack mikropladestabler 11-120-601 for øget gennemløb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 til 3000μ L
Diameter (engelsk) 0,014 tommer.
Diameter (metrisk) 0,035 cm
Til brug med (applikation) Til væskehåndtering
Inkrementer 10 μL
Materiale Rustfrit stål
Type Kassette med stor volumen
Til brug med (udstyr) EL406 Mikroplade skive, Multiflo dobbelt sprøjtedispensermodul, Agilent BioTek MultiFlo FX Multimode Dispenser