Få mere at vide
Ismatec™ Microflex™ Pumpesystem med variabel hastighed
Artikelnummer. p-7237605
Flowhastighed:
0,002 til 1,65 ml/min.
0,017 til 11 ml/min.
Motorhastighed:
1,7 til 10 o/min
13 til 80 rpm
Artikelnummer. 17477563
Brand: Ismatec™ 7712230
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Microflex™ Pumpesystemer med variabel hastighed er letanvendelige lavflowpumper, der har reversibel pumpning, fjernstart og -stop og hurtige slangeskift. Ideel til ensartet væsketilførsel i analysator og andre lavflow-laboratoriepumpeapplikationer.
  • Polyphenylensulfid (PPS), acetal og copolyester pumpehoved med fire rustfri stål (SS) ruller
  • Pumper accepterer kontinuerlige længder af slanger for en ren, uafbrudt strømningsvej uden fittings
  • Separat enkeltdrejningshastighedskontrol og med uret/sluk/mod uret kontakt med grøn LED-strømindikator, og bibeholder således hastighedsindstillingen, når du tænder/slukker pumpen eller vender om.
  • Vendbar permanent magnet DC-motor tillader væskeudskylning før eller efter pumpning
  • Fjernbetjeningsforbindelser på bagsiden af pumpen inkluderer start/stop pumpe med en kontaktlukning
  • Hurtig læsning Microflex™ pumpehovedet har en gennemsnitlig fast okklusion for slanger, ingen okklusionsjusteringer påkrævet
Tekniske data
Kanaler 1
Oversigt Microflex™ Kompakt enkeltkanals pumpe
Kontroltype Analog
Display Type Analog
Flowhastighed 0,002 til 1,65 ml/min.
Motorhastighed 1,7 til 10 o/min
Vendbar Ja
Antal hoveder accepteret 1
Antal ruller 4
Rørtype Microbore 0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, 2,79 mm ID
Frekvens 50/60 Hz