Få mere at vide
Ismatec™ Microflex™ Pumpesystem med variabel hastighed
Artikelnummer. 17487563 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,002 til 1,65 ml/min.
0,017 til 11 ml/min.
Motorhastighed:
1,7 til 10 o/min
13 til 80 rpm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Motorhastighed
17487563 0,017 til 11 ml/min. 13 til 80 rpm
17477563 0,002 til 1,65 ml/min. 1,7 til 10 o/min
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17487563 Leverandør Ismatec™ Leverandørnr. 7712232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11460.00 DKK
    10487.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 972.68 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Microflex™ Pumpesystemer med variabel hastighed er letanvendelige lavflowpumper, der har reversibel pumpning, fjernstart og -stop og hurtige slangeskift. Ideel til ensartet væsketilførsel i analysator og andre lavflow-laboratoriepumpeapplikationer.
  • Polyphenylensulfid (PPS), acetal og copolyester pumpehoved med fire rustfri stål (SS) ruller
  • Pumper accepterer kontinuerlige længder af slanger for en ren, uafbrudt strømningsvej uden fittings
  • Separat enkeltdrejningshastighedskontrol og med uret/sluk/mod uret kontakt med grøn LED-strømindikator, og bibeholder således hastighedsindstillingen, når du tænder/slukker pumpen eller vender om.
  • Vendbar permanent magnet DC-motor tillader væskeudskylning før eller efter pumpning
  • Fjernbetjeningsforbindelser på bagsiden af pumpen inkluderer start/stop pumpe med en kontaktlukning
  • Hurtig læsning Microflex™ pumpehovedet har en gennemsnitlig fast okklusion for slanger, ingen okklusionsjusteringer påkrævet
Tekniske data
Kanaler 1
Oversigt Microflex™ Kompakt enkeltkanals pumpe
Kontroltype Analog
Display Type Analog
Flowhastighed 0,017 til 11 ml/min.
Motorhastighed 13 til 80 rpm
Vendbar Ja
Antal hoveder accepteret 1
Antal ruller 4
Rørtype Microbore 0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, 2,79 mm ID
Frekvens 50/60 Hz