Få mere at vide
Ismatec™ Microflex™ Pumpesystem med variabel hastighed
Beskrivelse
- Polyphenylensulfid (PPS), acetal og copolyester pumpehoved med fire rustfri stål (SS) ruller
- Pumper accepterer kontinuerlige længder af slanger for en ren, uafbrudt strømningsvej uden fittings
- Separat enkeltdrejningshastighedskontrol og med uret/sluk/mod uret kontakt med grøn LED-strømindikator, og bibeholder således hastighedsindstillingen, når du tænder/slukker pumpen eller vender om.
- Vendbar permanent magnet DC-motor tillader væskeudskylning før eller efter pumpning
- Fjernbetjeningsforbindelser på bagsiden af pumpen inkluderer start/stop pumpe med en kontaktlukning
- Hurtig læsning Microflex™ pumpehovedet har en gennemsnitlig fast okklusion for slanger, ingen okklusionsjusteringer påkrævet
Tekniske data
Tekniske data
| Kanaler | 1 |
| Oversigt | Microflex™ Kompakt enkeltkanals pumpe |
| Kontroltype | Analog |
| Display Type | Analog |
| Flowhastighed | 0,002 til 1,65 ml/min. |
| Motorhastighed | 1,7 til 10 o/min |
| Vendbar | Ja |
| Antal hoveder accepteret | 1 |
| Antal ruller | 4 |
| Rørtype | Microbore 0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, 2,79 mm ID |
| Vis mere |