Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ TQ-601 bløde fugtgivende nitrilhandsker
Artikelnummer. 17803692 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Artikelnummer. 17803692
Brand: Ansell TQ601XL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvide nitril eksamenshandsker designet med HYDRASOFT™ Skin Moisturizing Technology for at holde tørhed væk under medicinske procedurer.
  • ASTM D6319, FDA 510(k), CE-nummer certificeret
  • Handsker beskytter hænderne komfortabelt, mens de genopbygger fugt og forhindrer tørhed
  • Patenteret HYDRASOFT™ Skin Moisturizing Technology har vist sig at give huden mulighed for at bevare 2X mere fugt* end handsker uden HYDRASOFT™
  • Superblød, let nitrilkonstruktion giver ekstra komfort og taktilitet under arbejdet
*Baseret på interne testdata i filen.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6319, CE Number, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, US QSR Medical Examination Grade
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455 1-4, EN ISO 13485
Accelerator gratis No
Applikationer Healthcare, Laboratory
AQL 1.5
Farve White
Engangs Single-use
Udvendig finish Fingertip Textured
Fingertykkelse (engelsk) 4.7 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.12 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 2.8 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.07 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse X-Large
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 2.8 mil
Tykkelse (metrisk) 0.07 mm
FDA 510 (k) Yes
Model- MICROFLEX-TQ-601
Længde (engelsk) 9.6 in.
Længde (metrisk) 24.5 cm