Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ TQ-601 bløde fugtgivende nitrilhandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Beskrivelse
- ASTM D6319, FDA 510(k), CE-nummer certificeret
- Handsker beskytter hænderne komfortabelt, mens de genopbygger fugt og forhindrer tørhed
- Patenteret HYDRASOFT™ Skin Moisturizing Technology har vist sig at give huden mulighed for at bevare 2X mere fugt* end handsker uden HYDRASOFT™
- Superblød, let nitrilkonstruktion giver ekstra komfort og taktilitet under arbejdet
*Baseret på interne testdata i filen.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D6319, CE Number, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, US QSR Medical Examination Grade |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 455 1-4, EN ISO 13485 |
| Accelerator gratis | No |
| Applikationer | Healthcare, Laboratory |
| AQL | 1.5 |
| Farve | White |
| Engangs | Single-use |
| Udvendig finish | Fingertip Textured |
| Fingertykkelse (engelsk) | 4.7 mil |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.12 mm |
| Vis mere |