Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 63-864 Latexhandsker
Artikelnummer. 15569451
Størrelse:
6
7
8
8.5
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15569451
Brand: Ansell 63864100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forhindrer rifter og rifter med fingerspidser, der er tykkere end gennemsnittet. Ansell™ MICROFLEX™ 63-864 latexhandsker giver et pålideligt og præcist greb.
  • Fingerspidserne er tykkere end de fleste standard latexhandsker for den ultimative beskyttelse.
  • Forbedrede, teksturerede fingerspidser giver et sikkert, pålideligt greb til robuste arbejdsforhold og forbedrer fingerfærdigheden for øget produktivitet.
  • Uanset om opgaven er midt eller tung, forbliver hænderne sikre og forbliver tørre– selv under våde eller tørre forhold.
  • Håndfladetykkelse opfylder og overgår kvalitetsstandarder.
  • Pinhole rater er lavere end standard minimumskravene for gennemsnitlige latexhandsker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 374
Kloreret Ja
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri, Laboratorie
AQL 1.5
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 0.0079 in.
Fingertykkelse (metrisk) 0.75 mm
Latex fri Nej
Materiale Gummi latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 0.0075 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.19 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Latex Disposable Gloves
Størrelse 10
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 0.020 in.
Tykkelse (metrisk) 0.16 mm
Handske manchet stil Perler/rullet
Greb design Tekstureret
Emballagetype Dispenser boks
Mængde 100 Pk.
Længde (engelsk) 9,6''
Længde (metrisk) 245 mm