Learn More
Ansell MICROFLEX™ 63-864 Latexhandsker
Description
- Fingerspidserne er tykkere end de fleste standard latexhandsker for den ultimative beskyttelse.
- Forbedrede, teksturerede fingerspidser giver et sikkert, pålideligt greb til robuste arbejdsforhold og forbedrer fingerfærdigheden for øget produktivitet.
- Uanset om opgaven er midt eller tung, forbliver hænderne sikre og forbliver tørre– selv under våde eller tørre forhold.
- Håndfladetykkelse opfylder og overgår kvalitetsstandarder.
- Pinhole rater er lavere end standard minimumskravene for gennemsnitlige latexhandsker.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | EN 374 |
| Kloreret | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Industri, Laboratorie |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 0,0079 tommer |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.75 mm |
| Show More |