Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 63-864 Latexhandsker
Artikelnummer. 15529451
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
8.5
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15529451 6 Pakke med 100
15539451 7 Pakke med 100
15549451 8 Pakke med 100
15559451 8.5 Pakke med 100
15569451 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15529451 Leverandør Ansell Leverandørnr. 63864060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.90 DKK
    108.97 DKK / Pakke med 100
    Spare 64.93 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Forhindrer rifter og rifter med fingerspidser, der er tykkere end gennemsnittet. Ansell™ MICROFLEX™ 63-864 latexhandsker giver et pålideligt og præcist greb.
  • Fingerspidserne er tykkere end de fleste standard latexhandsker for den ultimative beskyttelse.
  • Forbedrede, teksturerede fingerspidser giver et sikkert, pålideligt greb til robuste arbejdsforhold og forbedrer fingerfærdigheden for øget produktivitet.
  • Uanset om opgaven er midt eller tung, forbliver hænderne sikre og forbliver tørre– selv under våde eller tørre forhold.
  • Håndfladetykkelse opfylder og overgår kvalitetsstandarder.
  • Pinhole rater er lavere end standard minimumskravene for gennemsnitlige latexhandsker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 374
Kloreret Ja
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri, Laboratorie
AQL 1.5
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Finger Thickness (English) 0,0079 tommer
Fingertykkelse (metrisk) 0.20 mm
Latex fri Nej
Materiale Gummi latex
Palm Thickness (English) 0,0075 tommer
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.19 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Latex Disposable Gloves
Størrelse 6
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 0,020 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.16 mm
Handske manchet stil Perler/rullet
Greb design Tekstureret
Emballagetype Dispenser boks
Mængde 100 Pk.
Længde (engelsk) 9,6''
Længde (metrisk) 245 mm