Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ MIDKNIGHT™ XTRA 93-862 Nitrilhandsker med forlænget manchet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16439415
Størrelse:
2X-stor
Large
Lille
Medium
X-Large
Artikelnummer. 16439415
Brand: Ansell 93862110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangshandsker af nitril med forlænget manchet giver holdbar beskyttelse i tilfælde af kemikaliesprøjt. NFPA og medicinsk eksamensgrad certificeret til brug af sundhedspersonale.
  • Testet mod både fentanyl og mavesyre (opkast) for at simulere autentiske overdosissituationer
  • Mørk, sort farve gør det nemt at se, når hænder er kommet i kontakt med potentielt farlige pulvere
  • Fremstillet med en blød, fleksibel nitrilformulering
  • Fuldt struktureret for et pålideligt, ensartet greb
  • Til brug sammen med:
    • Indgivelse af lægemidler
    • Beredskabstjenester
    • Reparation og vedligeholdelse af udstyr
    • Ekstra beskyttelse over håndled og underarm
    • Inspektion, udvælgelse, kontrol af dele
    • Laboratorieanalyse og test
    • Maler- og sprøjteforretninger
    • Patientundersøgelser
    • Indsamling af råmaterialeprøver
    • Dækrotation og skift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4
Accelerator gratis No
Applikationer Sundhedspleje, Laboratorie
AQL 0.65
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 6,3 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.16 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 4,7 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse 2X-stor
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 6,3 mio
Tykkelse (metrisk) 0.16 mm
Model- 93862110
Serie MICROFLEX™ MidKnight™ XTRA 93-862
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm