Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ MIDKNIGHT™ XTRA 93-862 Nitrilhandsker med forlænget manchet
Beskrivelse
- Testet mod både fentanyl og mavesyre (opkast) for at simulere autentiske overdosissituationer
- Mørk, sort farve gør det nemt at se, når hænder er kommet i kontakt med potentielt farlige pulvere
- Fremstillet med en blød, fleksibel nitrilformulering
- Fuldt struktureret for et pålideligt, ensartet greb
- Til brug sammen med:
- Indgivelse af lægemidler
- Beredskabstjenester
- Reparation og vedligeholdelse af udstyr
- Ekstra beskyttelse over håndled og underarm
- Inspektion, udvælgelse, kontrol af dele
- Laboratorieanalyse og test
- Maler- og sprøjteforretninger
- Patientundersøgelser
- Indsamling af råmaterialeprøver
- Dækrotation og skift
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje, Laboratorie |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Sort |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.16 mm |
| Vis mere |