Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrilhandsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16679113 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 90
Artikelnummer. 16679113
Brand: Ansell 93732100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ergonomisk designet, tynde sorte nitril eksamenshandsker giver fingerfærdighed sammen med forbedret komfort pasform og følelse. Teksturerede fingerspidser sikrer taktilitet og sikker håndtering af instrumenter og materialer.
  • Tyndt nitril har forbedret fingerfærdighed og taktilitet
  • Karakteristisk sort farve giver kontrast og skjuler samtidig udseendet af olier, kropsvæsker og andre pletter
  • ERGOFORM™ Designteknologi reducerer muskelbelastning under gentagne opgaver
  • Teksturerede fingerspidser til sikker håndtering af instrumenter og materialer
  • Silikonefri for at sikre avanceret produktbeskyttelse
  • 1,5 AQL
  • Almindelige industrier omfatter sundhedspleje, generel tandpleje, kemikalier, EMS, biovidenskab, madservice, kosmetik, tatovering, automotive eftermarked, retshåndhævelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EC 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ASTM D6319, EC 2023/2006, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003, A1:2009, EN 421:2010, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1
Kemoterapeutisk vurderet No
Applikationer Healthcare, Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Farve Black
Engangs Single-use
Udvendig finish Partially Textured
Fingertykkelse (engelsk) 3.9 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.10 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 2.8 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.07 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse X-Large
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 2.8 mil
Tykkelse (metrisk) 0.07 mm
FDA 510 (k) No
Model- 93732100
Serie MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732
Trækstyrke 18 MPa
Længde (engelsk) 9.6 in.
Længde (metrisk) 24.4 cm