Beskrivelse
- Tyndt nitril har forbedret fingerfærdighed og taktilitet
- Karakteristisk sort farve giver kontrast og skjuler samtidig udseendet af olier, kropsvæsker og andre pletter
- ERGOFORM™ Designteknologi reducerer muskelbelastning under gentagne opgaver
- Teksturerede fingerspidser til sikker håndtering af instrumenter og materialer
- Silikonefri for at sikre avanceret produktbeskyttelse
- 1,5 AQL
- Almindelige industrier omfatter sundhedspleje, generel tandpleje, kemikalier, EMS, biovidenskab, madservice, kosmetik, tatovering, automotive eftermarked, retshåndhævelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EF 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ASTM D6319, EC 2023/2006, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003, A1:2009, EN 421:2010, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1 |
| Kemoterapeutisk vurderet | Nej |
| Kloreret | Ja |
| Applikationer | Sundhedspleje, Industri, Laboratorie |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Sort |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 3,9 mil. |
| Vis mere |