Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrilhandsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16649113 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 90
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
16649113 Lille -
16639113 X-Small -
16659113 Medium -
16669113 Større Pakke med 100
16679113 X-Large -
17754879 2X-stor Pakke med 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16649113 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93732070
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ergonomisk designet, tynde sorte nitril eksamenshandsker giver fingerfærdighed sammen med forbedret komfort pasform og følelse. Teksturerede fingerspidser sikrer taktilitet og sikker håndtering af instrumenter og materialer.
  • Tyndt nitril har forbedret fingerfærdighed og taktilitet
  • Karakteristisk sort farve giver kontrast og skjuler samtidig udseendet af olier, kropsvæsker og andre pletter
  • ERGOFORM™ Designteknologi reducerer muskelbelastning under gentagne opgaver
  • Teksturerede fingerspidser til sikker håndtering af instrumenter og materialer
  • Silikonefri for at sikre avanceret produktbeskyttelse
  • 1,5 AQL
  • Almindelige industrier omfatter sundhedspleje, generel tandpleje, kemikalier, EMS, biovidenskab, madservice, kosmetik, tatovering, automotive eftermarked, retshåndhævelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EF 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ASTM D6319, EC 2023/2006, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003, A1:2009, EN 421:2010, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Applikationer Sundhedspleje, Industri, Laboratorie
AQL 1.5
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 3,9 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.10 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 2,8 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.07 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrilundersøgelseshandske
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 2,8 mio
Tykkelse (metrisk) 0.07 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manchet stil Beaded
Model- 93732070
Mængde 1000/Cs.
Serie MICROFLEX™ MidKnight™ Tryk på 93-732
Trækstyrke 18 MPa
Længde (engelsk) 9,6''
Længde (metrisk) 24.4 cm