Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ MEGA TEXTURE 93-287 Green Gloves
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Beskrivelse
- Mega Texture surface for secure grip when handling slippery objects
- Generous fit works well with thermal under-gloves
- Cut-protective design resists tearing for product protection
- Compliant with US Food Contact and EU Food Migration Regulations
- 8 mil thickness
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016 |
| Kemoterapeutisk vurderet | Nej |
| Farve | Grøn |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Størrelse | Større |
| Tykkelse (engelsk) | 8,7 mio |
| Vis mere |