Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ MEGA TEXTURE 93-287 Green Gloves
Artikelnummer. 17909231 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Artikelnummer. 17909231
Brand: Ansell 93287070
Green nitrile disposable gloves are strong and durable to enable workers to confidently grip oily, fatty or wet foods and objects.
  • Mega Texture surface for secure grip when handling slippery objects
  • Generous fit works well with thermal under-gloves
  • Cut-protective design resists tearing for product protection
  • Compliant with US Food Contact and EU Food Migration Regulations
  • 8 mil thickness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Størrelse Lille
Tykkelse (engelsk) 8,7 mio
Tykkelse (metrisk) 0.22 mm
FDA 510 (k) Nej
Model- MICROFLEX™ Mega Texture 93-287
Trækstyrke 28 MPa
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 300 mm