Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ MEGA TEXTURE 93-283 Blå handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Større
3X-Large
Beskrivelse
- Mega Texture overflade for sikkert greb ved håndtering af glatte genstande
- Generøs pasform fungerer godt med termiske underhandsker
- Skærbeskyttende design modstår rivning
- I overensstemmelse med amerikansk fødevarekontakt og EU's fødevaremigreringsregler
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016 |
| Kemoterapeutisk vurderet | Nej |
| Accelerator gratis | No |
| Applikationer | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |