Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868 højrisiko nitrilundersøgelseshandsker
Artikelnummer. p-7215059 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
12
Artikelnummer. 16845440
Brand: Ansell 93868070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
To-lags handsker giver to niveauer af pålidelig barrierebeskyttelse mod farlige stoffer og højrisikopatienthåndtering.
  • To lag pålidelig barrierebeskyttelse
  • Til beskyttelse mod farlige stoffer og højrisikopatienthåndtering
  • Designet med non-stick og ikke-skummende egenskaber
  • Reduceret interferens og øget produktivitet
  • Avanceret barrierebeskyttelse til krævende opgaver
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator gratis Yes
Applikationer Industrial
AQL 0.65
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingertip Textured
Latex fri Yes
Materiale Nitril
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse 7
Sterilitet Non-sterile
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Til brug med (applikation) Håndtering af farlige stoffer og højrisikopatienter
Handske manchet stil Beaded
Serie 93-868