Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868 højrisiko nitrilundersøgelseshandsker
Artikelnummer. 16895440 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
12
Artikelnummer. 16895440
Brand: Ansell 93868120
To-lags handsker giver to niveauer af pålidelig barrierebeskyttelse mod farlige stoffer og højrisikopatienthåndtering.
  • Two layers of reliable barrier protection
  • For protection against hazardous substances and high-risk patient handling
  • Designed with non-stick and non-foaming properties
  • Reduced interference and increased productivity
  • Advanced barrier protection for demanding tasks
  • AQL 0.65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator gratis Yes
Applikationer Healthcare, Industrial, Laboratory
AQL 0.65
Farve White
Engangs Single-use
Udvendig finish Fingertip Textured
Fingertykkelse (engelsk) 0.0083 in.
Fingertykkelse (metrisk) 0.21 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 0.0081 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.20 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse 12
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 0.0083 in.
Tykkelse (metrisk) 0.21 mm
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Til brug med (applikation) Handling hazardous substance and high-risk patients
Handske manchet stil Beaded
Serie 93-868