Learn More
Ansell MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868 højrisiko nitrilundersøgelseshandsker
Code produit. 16875440 Tous les produits Ansell Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Størrelse:
7
8
9
10
11
12
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16875440
missing translation for 'mfr': Ansell 93868100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
To-lags handsker giver to niveauer af pålidelig barrierebeskyttelse mod farlige stoffer og højrisikopatienthåndtering.
  • To lag pålidelig barrierebeskyttelse
  • Til beskyttelse mod farlige stoffer og højrisikopatienthåndtering
  • Designet med non-stick og ikke-skummende egenskaber
  • Reduceret interferens og øget produktivitet
  • Avanceret barrierebeskyttelse til krævende opgaver
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator gratis Yes
Applikationer Industrial
AQL 0.65
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingertip Textured
Latex fri Yes
Materiale Nitril
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse 10
Sterilitet Non-sterile
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Til brug med (applikation) Håndtering af farlige stoffer og højrisikopatienter
Handske manchet stil Beaded
Serie 93-868
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis