Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868 højrisiko nitrilundersøgelseshandsker
Artikelnummer. 16865440 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16865440 9
16845440 7
16855440 8
16885440 11
16895440 12
16875440 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16865440 Fornitore Ansell N. del fornitore 93868090
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Visualizza tutte le promozioni
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
To-lags handsker giver to niveauer af pålidelig barrierebeskyttelse mod farlige stoffer og højrisikopatienthåndtering.
  • To lag pålidelig barrierebeskyttelse
  • Til beskyttelse mod farlige stoffer og højrisikopatienthåndtering
  • Designet med non-stick og ikke-skummende egenskaber
  • Reduceret interferens og øget produktivitet
  • Avanceret barrierebeskyttelse til krævende opgaver
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industri
AQL 0.65
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspidstekstureret
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse 9
Sterilitet Ikke-steril
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Til brug med (applikation) Håndtering af farlige stoffer og højrisikopatienter
Handske manchet stil Beaded
Serie 93-868
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.