Få mere at vide
Ansell Edmont™ Microflex™ Engangshandsker af nitril med forlænget manchet
Beskrivelse
Giv ekstra beskyttelse til overarmen og ekstra sikkerhed mod krydskontaminering. Lavet med blød nitrilformulering for behagelig pasform og følelse, mens forbedret manchetdesign hjælper med at forhindre handsker i at rulle ned.
- 400 mm albuelængde manchet giver ekstra sikkerhed mod krydskontaminering
- Lavet med blød nitrilformulering for behagelig pasform og følelse
- Teksturerede fingre og håndflade sikrer et sikkert greb i en række applikationer
- Nitrilformulering giver større punkteringsbestandighed og kemisk modstandsdygtighed end naturgummilatex
- Handskerne er pakket i polyposer for at hjælpe med at beskytte produktets integritet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D 3577, TYPE II, CE 0493 |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Blå |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Produkttype | Kemikalieresistente handsker |
| Størrelse | Større |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |