Få mere at vide
Ansell Edmont™ Microflex™ Engangshandsker af nitril med forlænget manchet
Artikelnummer. 15547304
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15547304 Lille Pakke med 100
15527304 X-Large Pakke med 100
15537304 2X-stor Pakke med 100
15557304 Medium Pakke med 100
15567304 Større Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15547304 Leverandør Ansell Edmont™ Leverandørnr. 93243070
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giv ekstra beskyttelse til overarmen og ekstra sikkerhed mod krydskontaminering. Lavet med blød nitrilformulering for behagelig pasform og følelse, mens forbedret manchetdesign hjælper med at forhindre handsker i at rulle ned.
  • 400 mm albuelængde manchet giver ekstra sikkerhed mod krydskontaminering
  • Lavet med blød nitrilformulering for behagelig pasform og følelse
  • Teksturerede fingre og håndflade sikrer et sikkert greb i en række applikationer
  • Nitrilformulering giver større punkteringsbestandighed og kemisk modstandsdygtighed end naturgummilatex
  • Handskerne er pakket i polyposer for at hjælpe med at beskytte produktets integritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 3577, TYPE II, CE 0493
Applikationer Industri
Farve Blå
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kemikalieresistente handsker
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Finger stil Tekstureret
Handske manchet stil Forlænget, Beaded
Model- 93-243
Emballagetype Polybag
Mængde 100 Pk.
Trækstyrke 14 MPa
Længde (metrisk) 400 mm
Bredde (metrisk) 86 mm