Få mere at vide
Ansell Microflex™ Ergonomiske engangshandsker i neopren
Beskrivelse
- Giv et mere behageligt slid i længere perioder
- Teksturerede fingre sikrer et stærkt og sikkert greb
- Giver fremragende vådt og tørt greb
- Fremstillet uden naturgummiproteiner og pulver for at hjælpe med at beskytte arbejdere mod allergier, hudirritation og tørhed
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Laboratorie |
| Farve | Grøn |
| Engangs | Engangsbrug |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Neopren |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Produkttype | Neoprenhandsker |
| Størrelse | Medium |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |