Få mere at vide
Ansell Edmont™ Microflex™ Ergonomiske engangshandsker i neopren
Artikelnummer. 15519461
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15519461
Brand: Ansell Edmont™ 73847100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blød og bøjelig neoprenformulering giver en mere behagelig brug i længere perioder, samtidig med at arbejderne får større taktil følsomhed. Microflex 73-847 handsker har vist sig at reducere muskelanstrengelse og håndtræthed, samtidig med at de forbedrer grebsevnen under våde forhold.
  • Giv et mere behageligt slid i længere perioder
  • Teksturerede fingre sikrer et stærkt og sikkert greb
  • Giver fremragende vådt og tørt greb
  • Fremstillet uden naturgummiproteiner og pulver for at hjælpe med at beskytte arbejdere mod allergier, hudirritation og tørhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 13485, PPED 89/686/EEC KATEGORI III, KOMPLEKS DESIGN , EN374-3, EN374-2 NIVEAU 2 AQL 1,5, ASTM D6977, EN420
Applikationer Laboratory
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Neopren
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Neoprene Gloves
Størrelse X-Large
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Finger stil Tekstureret
Handske manchet stil Perler/rullet
Model- 73-847
Emballagetype Dispenser boks
Mængde 100 Pk.
Trækstyrke 18 MPa
Længde (metrisk) 245 mm
Bredde (metrisk) 115 mm