Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Hi-vis orange nitrilhandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Beskrivelse
- Mega Texture overflade for ensartet greb i våde og tørre forhold
- Høj synlighed orange farve for at øge synlighed, mens du arbejder
- Stærk formulering, der giver holdbar, men komfortabel håndbeskyttelse
- Ideel til en bred vifte af fødevarehåndteringsapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Accelerator gratis | Ja |
| Applikationer | Industri |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Hi-vis Orange |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 6,3 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.15 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Vis mere |