Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Hi-vis orange nitrilhandsker
Artikelnummer. 30259532 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 30259532
Brand: Ansell 93256080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Grip Hi-vis orange nitrilhandsker er latexfrie og ideelle til generelle industrielle anvendelser.
  • Mega Texture overflade for ensartet greb i våde og tørre forhold
  • Høj synlighed orange farve for at øge synlighed, mens du arbejder
  • Stærk formulering, der giver holdbar, men komfortabel håndbeskyttelse
  • Ideel til en bred vifte af fødevarehåndteringsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Hi-vis Orange
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 6,3 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 5,1 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.13 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril handsker
Størrelse 8
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 5,1 til 6,3 mil
Tykkelse (metrisk) 0,13 til 0,15 mm