Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Hi-vis orange nitrilhandsker
Artikelnummer. 30259525 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30259525 9
30259547 7
30259532 8
30259518 10
30259516 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30259525 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93256090
Forventet forsendelse: 10-12-2026
MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Grip Hi-vis orange nitrilhandsker er latexfrie og ideelle til generelle industrielle anvendelser.
  • Mega Texture overflade for ensartet greb i våde og tørre forhold
  • Høj synlighed orange farve for at øge synlighed, mens du arbejder
  • Stærk formulering, der giver holdbar, men komfortabel håndbeskyttelse
  • Ideel til en bred vifte af fødevarehåndteringsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Hi-vis Orange
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 6,3 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.13 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril handsker
Størrelse 9
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 5,1 til 6,3 mil.
Tykkelse (metrisk) 0,13 til 0,15 mm