Få mere at vide
Ansell Microflex™ 93-852 karakteristisk sort nitril eksamenshandske
Shop alle Ansell produkter
:
Størrelse: 2X-Large
Beskrivelse
- Takket være dens ikke-skummende specielle formulering, Microflex 93-852 giver et sikkert greb i våde applikationer/miljøer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | Kategori III∣EC 2023/2006∣EC 1935/2004∣EN 455 1-4∣EN ISO 21420:2020∣DA ISO 374-1:2016 Type B∣EN ISO 374-5:2016∣ISO 11193∣ISO 18889:2019 |
| Kloreret | Nej |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Industri, Laboratorie |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Sort |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 5,9 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.15 mm |
| Vis mere |