Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 93-360 Polychloropren renrumshandsker
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Antistatiske renrumshandsker har et tre-lags design.
- Tilbyder beskyttelse mod barske kemikalier, herunder syrer, baser og forskellige opløsningsmidler.
- Ekstra blød proprietær formulering kombinerer komfort, taktilitet og fingerfærdighed.
- Siiliconefri nitril og neopren komposit er fri for latex, hvilket forhindrer risikoen for type I latexallergi.
- Ikke-partikler EasyTear emballage for at reducere risikoen for potentiel kontaminering.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D6319, ASTM D6978-05, FDA 21 CFR 177.2600 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0086, EAC TP TC 019:2011, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016 |
| Kemoterapeutisk vurderet | Ja |
| Kloreret | Ja |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Blågrøn |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Vis mere |