Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 93-360 Polychloropren renrumshandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16308411
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16308411 9 -
16378401 6 -
16388401 7 -
16398401 8 -
16318411 10 Pakke med 50
16328411 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16308411 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93360090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    529.90 DKK
    334.19 DKK / Pakke med 50
    Spare 195.71 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke-sterile engangshandsker af nitril og neopren (polychloropren) til renrum er lavet af et syntetisk kompositmateriale til en hård kemisk beskyttelse. Velegnet til klasse 100/ ISO 5 renrumsmiljøer.
  • Antistatiske renrumshandsker har et tre-lags design.
  • Tilbyder beskyttelse mod barske kemikalier, herunder syrer, baser og forskellige opløsningsmidler.
  • Ekstra blød proprietær formulering kombinerer komfort, taktilitet og fingerfærdighed.
  • Siiliconefri nitril og neopren komposit er fri for latex, hvilket forhindrer risikoen for type I latexallergi.
  • Ikke-partikler EasyTear emballage for at reducere risikoen for potentiel kontaminering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6319, ASTM D6978-05, FDA 21 CFR 177.2600
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0086, EAC TP TC 019:2011, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016
Kemoterapeutisk vurderet Ja
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 0.65
Farve Blågrøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Finger Thickness (English) 7,9 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.20 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Polychloropren
Palm Thickness (English) 7,9 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.20 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kontrollerede miljøhandsker
Størrelse 9
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 7,9 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001
Model- 93-360
Emballagetype Boks
Mængde 500/Pk.
Serie MICROFLEX™ 93-360
Trækstyrke 22 MPa
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm