Få mere at vide
Ansell Microflex™ 93-260RP Tyndeste kemikalieresistente syntetiske engangshandske
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- Traditionelle engangshandsker er designet til kun at give beskyttelse mod kemikalier i korte perioder– i tilfælde af et stænk; mens kemikaliehandsker typisk har et tykkere, mere robust design for længerevarende beskyttelse. Ansell designet MICROFLEX 93-260 for at være tynde, kemikalieresistente engangshandsker, der giver højere niveauer af beskyttelse mod kemikalier i længere perioder end almindelige engangshandsker. Disse tynde nitril- og neoprenhandsker er kun 7,8 mils tykke og tilbyder denne overlegne beskyttelse, mens de også giver forbedret taktilitet og fingerfærdighed til nem håndtering af små dele og værktøjer.
- MICROFLEX 93-260 handsker opnår dette gennem et innovativt tre-lags design, der modstår en lang række aggressive kemikalier. Det udvendige nitrillag giver maksimal beskyttelse mod flere organiske opløsningsmidler, mens det bløde neoprenmellemlag giver syre- og baseresistens. Et sidste indvendigt lag giver en konstant tør fornemmelse, samtidig med at den letter på- og aftagningsprocessen.
- MICROFLEX 93-260 kemikalieresistente engangshandsker opfylder kravene til både EN 374-certificering i Europa og KOSHA-certificering i Korea. Når de er testet mod aggressive kemikalier som svovlsyre, N-heptan, hexan og methanol, viser disse nitril- og neoprenhandsker imponerende gennembrudstider.
- MICROFLEX 93-260 er silikonefri for at forhindre overfladefejl, når bærere håndterer genstande og udstyr, der er færdigbehandlet med maling og andre belægninger. De har et lavt acceptabelt kvalitetsniveau på 0,65 AQL for at reducere risikoen for eksponeringer på grund af pinhole-defekter. MICROFLEX 93-260 handsker har også en forlænget manchet for ekstra beskyttelse over håndleddet og underarmen.
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 388:2016∣CE 0493∣Kategori III∣EN 421:2010∣DA ISO 21420:2020∣DA ISO 374-1:2016∣DA ISO 374-5:2016∣FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Godkendt∣ISO 18889:2019∣ISO 9001 |
| Kloreret | Nej |
| Applikationer | Industri, Laboratorie |
| Farve | Grøn |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Neopren |
| Produkttype | Neoprene Gloves |
| Størrelse | X-Large |
| Tykkelse (engelsk) | 7,9 mio |
| Vis mere |