Få mere at vide
Ansell Microflex™ 93-260RP Tyndeste kemikalieresistente syntetiske engangshandske
Artikelnummer. 17929231 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17929231 Medium
17959231 Større
17999231 X-Large
17919231 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17929231 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93260RP080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.50 DKK
    23.58 DKK / Pakke med 6
    Spare 13.92 DKK
    37% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tre lags design for overlegen beskyttelse mod skrappe kemikalier. Den tyndeste kemikalieresistente engangshandske for øget taktilitet og fingerfærdighed. Ekstra blødt materiale og ergonomisk design for enestående pasform, følelse og fleksibilitet.
  • Traditionelle engangshandsker er designet til kun at give beskyttelse mod kemikalier i korte perioder– i tilfælde af et stænk; mens kemikaliehandsker typisk har et tykkere, mere robust design for længerevarende beskyttelse. Ansell designet MICROFLEX 93-260 for at være tynde, kemikalieresistente engangshandsker, der giver højere niveauer af beskyttelse mod kemikalier i længere perioder end almindelige engangshandsker. Disse tynde nitril- og neoprenhandsker er kun 7,8 mils tykke og tilbyder denne overlegne beskyttelse, mens de også giver forbedret taktilitet og fingerfærdighed til nem håndtering af små dele og værktøjer.
  • MICROFLEX 93-260 handsker opnår dette gennem et innovativt tre-lags design, der modstår en lang række aggressive kemikalier. Det udvendige nitrillag giver maksimal beskyttelse mod flere organiske opløsningsmidler, mens det bløde neoprenmellemlag giver syre- og baseresistens. Et sidste indvendigt lag giver en konstant tør fornemmelse, samtidig med at den letter på- og aftagningsprocessen.
  • MICROFLEX 93-260 kemikalieresistente engangshandsker opfylder kravene til både EN 374-certificering i Europa og KOSHA-certificering i Korea. Når de er testet mod aggressive kemikalier som svovlsyre, N-heptan, hexan og methanol, viser disse nitril- og neoprenhandsker imponerende gennembrudstider.
  • MICROFLEX 93-260 er silikonefri for at forhindre overfladefejl, når bærere håndterer genstande og udstyr, der er færdigbehandlet med maling og andre belægninger. De har et lavt acceptabelt kvalitetsniveau på 0,65 AQL for at reducere risikoen for eksponeringer på grund af pinhole-defekter. MICROFLEX 93-260 handsker har også en forlænget manchet for ekstra beskyttelse over håndleddet og underarmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 388:2016∣CE 0493∣Kategori III∣EN 421:2010∣DA ISO 21420:2020∣DA ISO 374-1:2016∣DA ISO 374-5:2016∣FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Godkendt∣ISO 18889:2019∣ISO 9001
Kloreret Nej
Applikationer Industri, Laboratorie
Farve Grøn
Latex fri Ja
Materiale Neopren
Produkttype Neoprenhandsker
Størrelse Medium
Tykkelse (engelsk) 7,9 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
EN388 Standard 2000X
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLOPST
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Udvidet
Greb design Teksturerede fingre
Foring Uforet
Længde (engelsk) 11,2''
Længde (metrisk) 285 mm