Få mere at vide
Ansell™ Microflex™ 93-243
Shop alle Ansell produkter
:
Lille 5,5 - 6
Beskrivelse
- Designet med albuelængde manchet (400 mm/16 tommer) for at give ekstra beskyttelse til overarmen og ekstra sikkerhed mod krydskontaminering.
- Lavet med blød nitrilformulering for behagelig pasform og følelse, mens forbedret manchetdesign hjælper med at forhindre handsker i at rulle ned.
- Teksturerede fingre og håndflade sikrer stærkt greb i en række forskellige applikationer.
- Nitrilformulering giver større punkteringsbestandighed og kemisk modstandsdygtighed end naturgummilatex.
- Handskerne er pakket i polyposer for at hjælpe med at beskytte produktets integritet.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Nitril |
| Certificeringer/compliance | DA ISO 374-1-2016/Type B/KPT, DA ISO 374-5:2016/ Virus |
| Klassifikation | Kategori III |
| Belagt område | Nitril |
| Manchet materiale | Nitril |
| Oversigt | Ekstra lang manchet til overlegen underarm og produktbeskyttelse |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Vis mere |