Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandske
MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandsker tilbyder taktilitet og behagelig beskyttelse på tværs af adskillige applikationer. Designet med teksturerede fingerspidser til sikker håndtering af værktøjer og materialer.
Brand: Ansell 92134090
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Lavet af en blød nitrilformulering for behagelig pasform og følelse
- Letvægtskonstruktion for taktil følsomhed og finmotorisk kontrol
- Designet til en bred vifte af applikationer på tværs af alle brancher
- Tekstureret på fingerspidserne for sikker håndtering af værktøjer og materialer
Tekniske data
Sundhedspleje | |
Blå | |
Delvist tekstureret | |
0.11 mm | |
Nitril | |
0.07 mm | |
Større |
1.5 | |
Engangsbrug | |
4,3 mio | |
Ja | |
2,8 mio | |
Pulverfri | |
100 handsker/dispenser, 10 dispensere/Cs., 1000 handsker/Cs. |
CE_17823692_EN.pdf
Filstørrelse: 512.2 kB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandske > Størrelse: Large
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion