Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandske
MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandsker tilbyder taktilitet og behagelig beskyttelse på tværs af adskillige applikationer. Designet med teksturerede fingerspidser til sikker håndtering af værktøjer og materialer.
Brand: Ansell 92134110
46.53 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- De MICROFLEX™ 92-134 engangs nitril undersøgelseshandske giver taktilitet og behagelig beskyttelse på tværs af adskillige applikationer
- Den lette, bløde og strækbare nitrilformulering giver en behagelig pasform og følelse med den taktile følsomhed, der er nødvendig for finmotorisk kontrol
- Designet med teksturerede fingerspidser til sikker håndtering af værktøjer og materialer
- Test med NA medicinsk team
Tekniske data
ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 18889:2019, ISO 9001 | |
No | |
1.5 | |
Single-use | |
4.3 mil | |
Yes | |
2.8 mil | |
Powder Free | |
2X-Large | |
2.8 mil | |
Yes | |
MICROFLEX 92-134 Versatility | |
24 cm |
Category III, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade | |
Healthcare | |
Blue | |
Fingertip Textured | |
0.11 mm | |
Nitrile | |
0.07 mm | |
Nitrile Examination Glove | |
Non-sterile | |
0.07 mm | |
Beaded | |
9.5 in. |