Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandske
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17641036
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor, 2X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17641036 X-Large Pakke med 100
17601036 X-Small -
17833612 Lille -
17611036 Lille -
17853792 Medium -
17621036 Medium Pakke med 100
17823692 Større -
17631036 Større Pakke med 100
17818331 2X-stor, 2X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17641036 Leverandør Ansell Leverandørnr. 92134100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandsker tilbyder taktilitet og behagelig beskyttelse på tværs af adskillige applikationer. Designet med teksturerede fingerspidser til sikker håndtering af værktøjer og materialer.
  • Lavet af en blød nitrilformulering for behagelig pasform og følelse
  • Letvægtskonstruktion for taktil følsomhed og finmotorisk kontrol
  • Designet til en bred vifte af applikationer på tværs af alle brancher
  • Tekstureret på fingerspidserne for sikker håndtering af værktøjer og materialer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accelerator gratis No
Applikationer Sundhedspleje
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 4,3 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.11 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 2,8 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.07 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse X-Large
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 0.0043 in.
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Mængde 100 handsker/dispenser, 10 dispensere/Cs., 1000 handsker/Cs.