Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandske
Artikelnummer. 17611036 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor, 2X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17611036 Lille -
17601036 X-Small -
17833612 Lille -
17853792 Medium -
17621036 Medium Pakke med 100
17823692 Større -
17631036 Større Pakke med 100
17818331 2X-stor, 2X-Large -
17641036 X-Large Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17611036 Leverandør Ansell Leverandørnr. 92134070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.10 DKK
    48.28 DKK / Pakke med 100
    Spare 34.82 DKK
    41% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandsker tilbyder taktilitet og behagelig beskyttelse på tværs af adskillige applikationer. Designet med teksturerede fingerspidser til sikker håndtering af værktøjer og materialer.
  • Lavet af en blød nitrilformulering for behagelig pasform og følelse
  • Letvægtskonstruktion for taktil følsomhed og finmotorisk kontrol
  • Designet til en bred vifte af applikationer på tværs af alle brancher
  • Tekstureret på fingerspidserne for sikker håndtering af værktøjer og materialer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemoterapeutisk vurderet Ja
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 4,3 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.11 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 2,8 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.07 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitrilundersøgelseshandske
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke-steril
FDA 510 (k) Ja
Handske manchet stil Perlebesiddet
Mængde 100 handsker/dispenser, 10 dispensere/Cs., 1000 handsker/Cs.
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 240 mm